Principaux documents
DX0030
Supelco
Decane
Synonyme(s) :
Decane, extraction
About This Item
Formule linéaire :
CH3(CH2)8CH3
Numéro CAS:
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
Numéro de classement CE :
204-686-4
Essai:
≥98% (GC)
pb:
174 °C/1013 mbar
Pression de vapeur:
1 hPa ( 16 °C)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Pression de vapeur
1 hPa ( 16 °C)
Niveau de qualité
Essai
≥98% (GC)
Forme
liquid
Couleur
APHA: ≤10
pb
174 °C/1013 mbar
Pf
-30 °C
Température de transition
flash point 51 °C
Densité
0.73 g/cm3 at 20 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C(CCCCC)CCCC
InChI
1S/C10H22/c1-3-5-7-9-10-8-6-4-2/h3-10H2,1-2H3
Clé InChI
DIOQZVSQGTUSAI-UHFFFAOYSA-N
Remarque sur l'analyse
Assay (GC): 98% min
Color (APHA): 10 max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Pictogrammes
FlameHealth hazard
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 3
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
114.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
46.0 °C - closed cup