Documents
CX2286
Supelco
Cyclohexane
OmniSolv®
Synonyme(s) :
Hexahydrobenzene
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C6H12
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
84.16
Numéro Beilstein :
1900225
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12191504
Numéro de classement CE :
203-806-2
Agence
suitable for EPA 1613
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.9 (vs air)
Pression de vapeur
168.8 mmHg ( 37.7 °C)
77 mmHg ( 20 °C)
Gamme de produits
OmniSolv®
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
500 °F
Limite d'explosivité
9 %
Technique(s)
HPLC: suitable
LC/MS: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Impuretés
≤0.01% Water (H2O)
≤5 ng/L Capillary ECD responsive substances (as PCNB)
Résidus d'évap.
≤1 ppm
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.426 (lit.)
Point d'ébullition
80.7 °C (lit.)
Pf
4-7 °C (lit.)
Température de transition
flash point -18 °C
Solubilité
0.05 g/L
Densité
0.779 g/mL at 25 °C (lit.)
UV cutoff
≤200 nm
Absorption UV
λ: 200 nm Amax: ≤1.00
λ: 210 nm Amax: ≤0.50
λ: 220 nm Amax: ≤0.20
λ: 230 nm Amax: ≤0.10
λ: 240 nm Amax: ≤0.05
λ: 250 nm Amax: ≤0.01
λ: 260 nm Amax: ≤0.01
λ: 270 nm Amax: ≤0.005
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
C1CCCCC1
InChI
1S/C6H12/c1-2-4-6-5-3-1/h1-6H2
Clé InChI
XDTMQSROBMDMFD-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
OmniSolv®
Notes préparatoires
Product filtered through a 0.2 μm filter
Remarque sur l'analyse
Assay (GC)99.0% minCapillary ECD responsive substances (as PCNB)5ng/L maxColor (APHA)10 maxEvaporation residue1ppm maxFiltered through 0.2 µm filterTo pass testFluorescence (as quinine base)250ppt maxFormClear liquidInfrared SpectrumConforms to standardUV Abs. at 200 nm1.00AU maxUV Abs. at 210 nm0.50AU maxUV Abs. at 220 nm0.20AU maxUV Abs. at 230 nm0.10AU maxUV Abs. at 240 nm0.05AU maxUV Abs. at 250 nm0.01AU maxUV Abs. at 260 nm0.01AU maxUV Abs. at 270 nm0.005AU maxUV Cut-off200nm maxWater (H2O)0.01% max
Informations légales
OMNISOLV is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
-4.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-20 °C - closed cup
Contenu apparenté
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.