Principaux documents
CT99N11HH1
Millipore
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter
pore size 100.0 μm, cartridge nominal length 4.6 in. (11.8 cm)
Synonyme(s) :
Polygard® CT Small Scale Capsule Filter 100.0μm
1 EA
64,00 €
64,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Changer de vue
1 EA
64,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
64,00 €
Date d'expédition estimée le05 juin 2025Détails
Matériaux
polypropylene
polypropylene housing
polypropylene seal
polypropylene vent cap
Niveau de qualité
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Polygard
Longueur
11.8 cm (4.6 in.)
D.E.
8.8 cm (3.5 in.)
88 mm
Longueur nominale des cartouches
4.6 in. (11.8 cm)
Dimension de pores
100.0 μm nominal pore size
100.0 μm pore size
Entrée
sample type bottled water
sample type soft drink
sample type food(s)
sample type beverage(s)
sample type beer
sample type wine
cultured stem cell(s)
sample type liquid
Raccords
1/4 in. inlet/outlet hose barb
Application(s)
industrial qc (product testing)
sample preparation
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Device Configuration: Capsule
Informations légales
POLYGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany