CS40MS02H1
Clarisolve® Pod Depth Filter
40MS, 40µm, filtration area 0.027 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Synonyme(s) :
Clarisolve 40 μm Lab Scale Depth Filters, 0.027 m2 (0.29 ft2)
495,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025Détails
About This Item
495,00 €
Date d'expédition estimée le14 mai 2025Détails
Produits recommandés
Nom du produit
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Matériaux
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Clarisolve®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Hauteur
14 cm (5.3 in.)
Longueur
22 cm (8.5 in.)
Largeur
9.4 cm (3.7 in.)
Surface de filtration
0.027 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
0.9-1.2 μg/L
Entrée
sample type liquid
Conductivité
0.91 – 1.29 μS/cm
Conditions d'expédition
ambient
Catégories apparentées
Description générale
Application
Caractéristiques
Notes préparatoires
Integrity is maintained after 2 autoclave cycles of 60 minutes at 123 °C.
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Déjà en possession de ce produit ?
Articles
Multi column chromatography has the benefit of using less resin, increasing productivity, and enabling continuous processing. Learn more in this technical article.