Principaux documents
CS40MS01H1
Millipore
Clarisolve® Pod Depth Filter
40MS, 40µm, filtration area 0.014 m², High-density cell cultures, Lab Scale
Synonyme(s) :
Clarisolve 40 μm Lab Scale Depth Filters, 0.014 m2 (0.15 ft2)
1 EA
420,00 €
420,00 €
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Changer de vue
1 EA
420,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
420,00 €
Disponible pour expédition le16 avril 2025Détails
Nom du produit
Clarisolve® Pod Depth Filter, High-density cell cultures
Matériaux
Millistak+® media
TPE seal
polypropylene
Niveau de qualité
Fabricant/nom de marque
Clarisolve®
Paramètres
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Maximum)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 37 °C (Reverse)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 4 °C (Forward)
Hauteur
14 cm (5.3 in.)
Longueur
22 cm (8.5 in.)
Largeur
7.4 cm (2.9 in.)
Surface de filtration
0.014 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction; on filter media only)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
0.9-1.2 μg/L
Entrée
sample type liquid
Conductivité
0.91 – 1.29 μS/cm
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
product water; post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. A sample of filtrate was pulled every 2 minutes during flush and tested for conductivity.
Remarque sur l'analyse
Total organic carbon (TOC) residue: Post autoclave (1 cycle of 60 minutes at 123 °C) and flushed at a flux rate of 600 LMH pure water flush for 10 minutes. At the end of the flush, a sample was pulled for TOC typical values.
Total organic carbon (TOC) residue: TOC for 60HX media was measured at below detectable limits.
Informations légales
CLARISOLVE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Qu'est-ce que le programme Emprove® ?
Le programme Emprove® est un système fournissant une documentation exhaustive et précise de nos filtres, de nos composants à usage unique, de nos matières premières pharmaceutiques et de nos matériaux de départ.
Material Qualification Dossier
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuit - s'inscrire pour télécharger
En apprendre davantage sur les avantages qu'un abonnement au Programme Emprove® peut offrir
Pourquoi ces documents ne sont-ils pas disponibles ?
Les dossiers Emprove® contiennent des informations visant à soutenir le processus d'enregistrement et les activités d'évaluation des risques des fabricants pharmaceutiques ; ils contiennent des informations confidentielles. Veuillez nous contacter si vous souhaitez un accès.