Principaux documents
MC0HC027H1
Millipore
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod
C0HC, filtration area 0.027 m², Lab Scale
Synonyme(s) :
Millistak+ HC Pod Depth Filter, C0HC media series, 0.027 m2 surface area, 1/4 in. Hose Barb connection
1 EA
225,00 €
225,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
1 EA
225,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
23151806
eCl@ss :
32031690
Nomenclature NACRES :
NB.24
225,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Nom du produit
Filtre en profondeur Millistak+® HC, format Pod, C0HC, cellulose, filtration area 0.027 m2, hydrophilic
Matériaux
cellulose
filter aid (inorganic)
glass fiber-reinforced polypropylene
Niveau de qualité
Description
Perfusion bioreactor fluid
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millistak+®
Paramètres
1 bar max. differential pressure (15 psid) at 80 °C (Forward)
1 bar max. inlet pressure (15 psi) at 80 °C
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Forward)
2.1 bar max. differential pressure (30 psid) at 25 °C (Reverse)
3.5 bar max. inlet pressure (50 psi) at 25 °C
Hauteur
14 cm (5.3 in.)
Longueur
22 cm (8.5 in.)
Surface de filtration
0.027 m2
Impuretés
<0.25 EU/mL (LAL test, Aqueous extraction)
Extractibles par gravimétrie
39-69 mg/m2
Entrée
sample type liquid
Conductivité
3.64 – 10.5 μS/cm
Grade du filtre
C0HC
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le filtre en profondeur Millistak+® est proposé dans un format jetable et transposable offrant une plus grande souplesse d'utilisation grâce à sa conception modulaire unique. Le filtre Millistak+® MC0HC027H1 se présente sous la forme d'un POD à haute capacité de dimensions 14 cm (H) x 22 cm (L) et possède une surface de filtration de 0,027 m2.
Cette série de milieux filtrants C0HC offre des performances optimales grâce à une matrice à gradient de densité, idéale pour les applications de clarification primaire. Les filtres Millistak+® Pod sont disponibles en trois séries de média filtrant afin de répondre à vos besoins spécifiques : terre de diatomées (DE), cellulose (CE) et haute capacité (HC).
Le système Millistak+® Pod est idéal pour une grande variété d'applications de clarification primaire et secondaire, y compris les cultures cellulaires, les lysats de levure et d'E. coli après centrifugation, les repliements chez E. coli, les milieux de culture, les vaccins, les protéines plasmatiques et les sérums.
Facile à utiliser
Avec la conception compacte et modulaire de notre nouveau système Millistak+® Pod, vous pouvez accroître votre productivité et réduire la durée des cycles.
L'installation et la configuration du système Pod sont simples et directes. La conception unique des adaptateurs et manifolds jetables facilite le raccordement des filtres Pod au reste des étapes du procédé. La nature autonome et à usage unique du système protège les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques et élimine les exigences d'entretien et de validation du nettoyage.
eau produite ; après autoclavage (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage rapide à l'eau pure à raison de 100 litres par m² de superficie de média filtrant.
Caractéristiques et avantages
  • Faible volume mort pour un meilleur rendement en produit
  • Large éventail de types de médias filtrants dans des produits monocouches et multicouches
  • Le média à double action Millistak+® HC améliore la préfiltration et réduit le temps de clarification
  • Le format flexible et modulaire offre des possibilités de transposition de 5 à 12 000 litres ou plus
  • La conception jetable brevetée élimine le besoin de carter et de validation du NEP ou du nettoyage
  • Les filtres autonomes Pod protègent les opérateurs de l'exposition aux risques biologiques
  • La construction robuste est facile à utiliser et à configurer
  • L'encombrement réduit facilite l'utilisation dans les espaces restreints
Caractéristiques
Grade du filtre : C0HC
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
1 cycle d'autoclave de 60 min à 123 ºC
Remarque sur l'analyse
Extractibles par gravimétrie : Après trempage statique dans l'eau pure (eau DI de Type 1) pendant 24 h après autoclave (1 cycle de 60 minutes à 123 °C) et rinçage à l'eau pure à raison de 100 l/m2 de superficie de membrane.
Informations légales
MILLISTAK+ is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable