AX1697AN
Coulomat A
Safer Formulation for Moisture Determination AQUASTAR®
Synonyme(s) :
Karl Fischer
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Température de transition
flash point 7 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Application
AX1697AN-1 and AX1697AN-30 are packaged in 38/430 poly coated glass bottles.
AX1697AN-4 is packaged in 38/430 glass bottles.
Remarque sur l'analyse
Form: Clear liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
44.6 °F
Point d'éclair (°C)
7 °C