AX1697A
Coulomat A
for use with AQUASTAR®
Synonyme(s) :
Coulometric Anode Solution
About This Item
Produits recommandés
Forme
liquid
Niveau de qualité
Compatibilité
for use with AQUASTAR®
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Description générale
Application
AQUASTAR® Coulomat A reagent is used to determine the water content of bitumen and residual samples by Karl Fischer titration.(1)
Remarque sur l'analyse
Form: Liquid
Performance: To pass test
Water (H2O): 1-50ppm
Informations légales
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Carc. 2 - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2 - STOT RE 1 Oral - STOT RE 2 Oral - STOT SE 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Eyes,Central nervous system, Liver,Kidney, Thyroid
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3