Principaux documents
AX1303
Supelco
Hydroxyde d′ammonium solution
Ammonium Hydroxide
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Ammoniaque
About This Item
Formule linéaire :
NH4OH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
35.05
Beilstein:
3587154
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Concentration:
28.0-30.0% NH3
Agence:
meets USP/NF
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
pH:
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Agence
meets USP/NF
suitable for ASTM® 7968
suitable for ASTM® 7979
suitable for EPA 1621
suitable for EPA 1633
suitable for EPA 533
suitable for EPA OTM-45
suitable for ISO 21675 2019
suitable for ISO 25101
Niveau de qualité
Conformité réglementaire
suitable for FDA C-010.02
Pression de vapeur
635 hPa ( 20 °C)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
27 %
Concentration
28.0-30.0% NH3
Impuretés
≤0.002% Carbon dioxide (CO2)
≤0.1 ppm Copper (Cu)
≤0.1 ppm Nickel (Ni)
≤0.2 ppm Iron (Fe)
≤0.2 ppm Lead (Pb)
≤0.2 ppm Manganese (Mn)
≤0.3 ppm Aluminum (Al)
≤0.3 ppm Calcium (Ca)
≤0.3 ppm Chromium (Cr)
≤0.3 ppm Gold (Au)
≤0.3 ppm Magnesium (Mg)
≤0.3 ppm Potassium (K)
≤0.3 ppm Sodium (Na)
≤0.3 ppm Tin (Sn)
≤0.3 ppm Titanium (Ti)
≤0.3 ppm Zinc (Zn)
≤0.5 ppm Chloride (Cl)
≤0.5 ppm Heavy metals (as Pb)
≤2 ppm Nitrate (NO3)
≤2 ppm Phosphate (PO4)
≤2 ppm Sulfate (SO4)
Résidus de calcination
≤0.002%
pH
>12 (20 °C in H2O, strongly alkaline)
pb
32 °C
Pf
-72 °C
Densité
0.9 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
[NH4+].[OH-]
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/H3N.H2O/h1H3;1H2
Clé InChI
VHUUQVKOLVNVRT-UHFFFAOYSA-N
Application
AX1303-53 is for Canada only
AX1303P-5, AX1303-57 and AX1303-75 are packaged in poly coated glass bottles
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Aluminum (Al): 0.3ppm max
Appearance: Passes test
Assay (as NH3): 28.0-30.0%
Calcium (Ca): 0.3ppm max
Carbon dioxide (CO2): 0.002% max
Chloride (Cl): 0.5ppm max
Chromium (Cr): 0.3ppm max
Copper (Cu): 0.1ppm max
Gold (Au): 0.3ppm max
Heavy metals (as Pb): 0.5ppm max
Iron (Fe): 0.2ppm max
Lead (Pb): 0.2ppm max
Magnesium (Mg): 0.3ppm max
Manganese (Mn): 0.2ppm max
Nickel (Ni): 0.1ppm max
Nitrate (NO3): 2ppm max
Phosphate (PO4): 2ppm max
Potassium (K): 0.3ppm max
Residue after ignition: 0.002% max
Sodium (Na): 0.3ppm max
Substances reducing permanganate: To pass test
Sulfate (SO4): 2ppm max
Tin (Sn): 0.3ppm max
Titanium (Ti): 0.3ppm max
Zinc (Zn): 0.3ppm max
Informations légales
ASTM is a registered trademark of American Society for Testing and Materials
Pictogrammes
CorrosionExclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Les clients ont également consulté
Contenu apparenté
Les FAS, ou "substances chimiques éternelles", persistent dans l'environnement et présentent des risques pour la santé humaine. Découvrez nos outils de surveillance environnementale pour la quantification des PFAS, qui peuvent aider les chercheurs, les organismes de réglementation et les laboratoires à tester les PFAS.
FAS, or 'forever chemicals,' persist in the environment and pose risks to human health. Discover our environmental monitoring tools for PFAS quantification, aiding researchers, regulators, and labs in testing for PFAS.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. What are the dimensions for this drum and closure type?
    1 answer
    1. The packaging for this item consists of a 55-gallon Mauser tight head drum with a height of approximately 940 mm and a diameter of about 578 mm. The closure type is 70 x 6 mm European buttress.
      Helpful?
  2. What is the concentration for the solution?
    1 answer
    1. The concentration of this product is 14.5 M. This is an approximately 28% Ammonia solution. This converts to 56.6% Ammonium Hydroxide. The following equation is used for calculating Molarity where the concentration is given in wt %:
      [(% x d) / MW] x 10 = Molarity
      Where: % = Weight %; d = Density (or specific gravity); MW = Molecular Weight (or Formula Weight).
      The above equation can then be used to calculate the Molarity of the 56.6 wt % Ammonium Hydroxide:
      [(56.6 x 0.90) / 35.05] x 10 = 14.5 M
      This product is assigned a specification range of 28 - 30%. The molarity may be slightly higher for specific lots.
      Helpful?
Reviews
Active Filters
  1. 1 Ratings-Only Review