Documents
AX0745
Supelco
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate
Synonyme(s) :
Aluminum Sulfate, Octadecahydrate, Cake alum,Patent alum, Alum
About This Item
Formule linéaire :
Al2(SO4)3 · 14-18H2O
Numéro CAS:
Code UNSPSC :
12352302
Numéro de classement CE :
233-135-0
Forme
solid
Niveau de qualité
Concentration
54.0-59.0% Al2(SO4)3
pH
2.5-4.0 (20 °C, 20 g/L in H2O)
Pf
90 °C (decomposition)
Solubilité
364 g/L
Traces de cations
As: ≤0.001%
Fe: ≤0.005%
heavy metals (as Pb): ≤0.005%
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/2Al.3H2O4S.9H2O/c;;3*1-5(2,3)4;;;;;;;;;/h;;3*(H2,1,2,3,4);9*1H2/q2*+3;;;;;;;;;;;;/p-6
Clé InChI
KFCWRPFNNIEZRY-UHFFFAOYSA-H
Remarque sur l'analyse
Arsenic (As): 0.001% max
Assay (as Al2(SO4)3): 54.0-59.0%
Heavy metals (as Pb): 0.005% max
Iron (Fe): 0.005% max
Pictogrammes
Corrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable