368458
Aluminum sulfate hydrate
98%
About This Item
Produits recommandés
Pureté
98%
Forme
beads or granules
powder, crystals or chunks
Composition
Degree of hydration, 14-18
Densité
1.69 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
[Al+3].[Al+3].[H]O[H].[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O.[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/2Al.3H2O4S.H2O/c;;3*1-5(2,3)4;/h;;3*(H2,1,2,3,4);1H2/q2*+3;;;;/p-6
Clé InChI
BUACSMWVFUNQET-UHFFFAOYSA-H
Catégories apparentées
Description générale
Application
It may be used in the synthesis of Al-doped ZnO nanorods and spherical alumina powders.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Code de la classe de stockage
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable