Principaux documents
AX0442
Supelco
Reagent Alcohol
82.0-86.0% ethanol basis, Reagent
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C2H6O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
46.07
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Alcohol, Reagent
Qualité
reagent
Niveau de qualité
Essai
82.0-86.0% ethanol basis
Forme
liquid
Composition
isopropyl alcohol, 4.0-6.0%
methanol, 3.5-5.5%
Water, 7-8%
dilution
(for analytical testing)
Couleur
APHA: ≤20
Température de transition
flash point 17 °C
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
OCC
InChI
1S/C2H6O/c1-2-3/h3H,2H2,1H3
Clé InChI
LFQSCWFLJHTTHZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Reagent
Conditionnement
M-Bottle for Solvents
As a global leader in lab reagents, we are constantly looking for new ways to optimize the safety of our products. The newly developed 4L solvent bottle design features advanced sealing technology that eliminates leaks to make the handling of solvents safer and more convenient than ever before.
See all the new features here!
Forme physique
To each 100 parts of SD 3A Alcohol are added 5 parts of Isopropyl Alcohol
Remarque sur l'analyse
Assay (Ethanol): 82.0-86.0%
Assay (Isopropyl alcohol): 4.0-6.0%
Assay (Methanol): 3.5-5.5%
Color (APHA): 20 max
Form: Clear liquid
Water (H2O): 7-8%
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 2
Organes cibles
Eyes,Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
62.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
17 °C - closed cup
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)