Principaux documents
AX0077
Supelco
Acetic acid (glacial)
≥99%, OmniTrace
Synonyme(s) :
Acide acétique glacial
About This Item
Formule linéaire :
CH3CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
60.05
Beilstein:
506007
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352106
Numéro de classement CE :
200-580-7
Le tarif et la disponibilité ne sont pas disponibles actuellement.
Nom du produit
Acide acétique, OmniTrace, for inorganic trace analysis, ≥99%
Qualité
for inorganic trace analysis
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.07 (vs air)
Pression de vapeur
15.4 hPa ( 20 °C)
Essai
≥99%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
800 °F
Limite d'explosivité
16 %, 92 °F
4 %, 59 °F
Concentration
≤100% in acetic acid
Indice de réfraction
n20/D 1.371 (lit.)
pH
2.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pb
117-118 °C (lit.)
Pf
16.2 °C (lit.)
Température de transition
flash point 39 °C
Solubilité
602.9 g/L (at 25 °C (77 °F) at 1,013 hPa - completely soluble in water)
Densité
1.04 g/mL at 25 °C (lit.)
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤1 ppm
phosphate (PO43-): ≤1 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.5 ppm
Traces de cations
Ag: ≤1 ppb
Al: ≤1 ppb
As: ≤0.5 ppb
Ba: ≤0.5 ppb
Be: ≤0.1 ppb
Bi: ≤0.1 ppb
Ca: ≤1 ppb
Cd: ≤0.5 ppb
Ce: ≤0.1 ppb
Co: ≤0.1 ppb
Cr: ≤1 ppb
Cs: ≤0.1 ppb
Cu: ≤0.5 ppb
Dy: ≤0.1 ppb
Er: ≤0.1 ppb
Eu: ≤0.1 ppb
Fe: ≤1 ppb
Ga: ≤0.1 ppb
Gd: ≤0.1 ppb
Ge: ≤0.5 ppb
Hf: ≤0.1 ppb
Hg: ≤1 ppb
Ho: ≤0.1 ppb
In: ≤0.1 ppb
K: ≤1 ppb
La: ≤0.1 ppb
Li: ≤0.1 ppb
Lu: ≤0.1 ppb
Mg: ≤0.5 ppb
Mn: ≤0.5 ppb
Mo: ≤0.5 ppb
Na: ≤1 ppb
Nd: ≤0.1 ppb
Ni: ≤0.5 ppb
Pb: ≤0.1 ppb
Pr: ≤0.1 ppb
Pt: ≤0.5 ppb
Rb: ≤0.1 ppb
Re: ≤0.1 ppb
Rh: ≤0.5 ppb
Ru: ≤0.5 ppb
Sb: ≤0.5 ppb
Sc: ≤0.1 ppb
Se: ≤1 ppb
Sm: ≤0.1 ppb
Sn: ≤0.5 ppb
Sr: ≤0.5 ppb
Tb: ≤0.1 ppb
Te: ≤0.5 ppb
Th: ≤0.1 ppb
Ti: ≤0.5 ppb
Tl: ≤0.1 ppb
Tm: ≤0.1 ppb
U: ≤0.1 ppb
V: ≤0.5 ppb
W: ≤0.5 ppb
Y: ≤0.1 ppb
Yb: ≤0.1 ppb
Zn: ≤1 ppb
Zr: ≤0.1 ppb
Chaîne SMILES 
[F2C(F2C)13F3C]C(O)=O
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clé InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Application
OmniTrace acids offer an economical alternative for sensitive, trace metal analysis and sample preparation. These acids are tested to PPB (parts per billion) levels.
Conditionnement
Product is packed into HDPE bottles. Each HDPE bottle is packed into a single bottle shipping case.
Informations légales
OMNITRACE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
FlameCorrosion
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1A
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
102.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
39 °C - closed cup