AQ503F
Goat Anti-Human IgM+IgG+IgA Antibody, F(ab′)2, FITC conjugate
0.5 mg/mL, Chemicon®
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.5 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Fragment Specific Secondary Antibodies
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable