AP502
Goat Anti-Human Ig κ chain Antibody, Species Adsorbed
1 mg/mL, Chemicon®
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Fragment Specific Secondary Antibodies
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH SVHC Candidate List
EU REACH Annex XVII (Restriction List)