Principaux documents
AP307F
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG de lapin (chaînes H + L) conjugué au FITC
1.0 mg/mL, Chemicon®
1 ML
304,00 €
304,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
1 ML
304,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
304,00 €
En stockDétails
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
FITC conjugate
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
1.0 mg/mL
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Le réactif est un anticorps de chèvre purifié par affinité. L'anticorps purifié est conjugué à l'isothiocyanate de fluorescéine (FITC) et stabilisé en tampon.
Application
Immunohistochimie : 1/200 à 1/500 (1-4)
Immunocytochimie : 1/200 à 1/500 (1,4)
Cytométrie en flux : 1 µg pour 1 x 10E6 cellules (1,2,4)
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
L'anticorps de chèvre anti-IgG de lapin (chaînes H + L) conjugué au FITC permet de détecter le taux d'IgG de lapin et a été publié et validé pour une utilisation en IF.
Stockage et stabilité
L'anticorps non dilué est stable entre 2 et 8 °C pendant 12 mois. Ne pas conserver dans un format dilué.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Shuichi Shibuya et al.
Nutrients, 12(2) (2020-02-26)
Acai (Euterpe oleracea Mart. Palmae, Arecaceae) is a palm plant native to the Brazilian Amazon. It contains many nutrients, such as polyphenols, iron, vitamin E, and unsaturated fatty acids, so in recent years, many of the antioxidant and anti-inflammatory effects
Raheleh Hatami et al.
Science translational medicine, 5(169), 169ra12-169ra12 (2013-01-25)
Metastasis is the major cause of cancer mortality. A more thorough understanding of the mechanisms driving this complex multistep process will aid in the identification and characterization of therapeutically targetable genetic drivers of disease progression. We demonstrate that KLF6-SV1, an
Dong Zhou et al.
Veterinary research, 46, 95-95 (2015-09-19)
Although breeding of F4 receptor - negative (F4R(-)) pigs may prevent post-weaning diarrhea, the underlying immunity is poorly understood. Here, various doses of a Bacillus licheniformis and Bacillus subtilis mixture (BLS-mix) were orally administered to F4ab/acR(-) pigs for 1 week before F4 (K88) - positive
Bin Huang et al.
Technology in cancer research & treatment, 18, 1533033819879905-1533033819879905 (2019-11-24)
Hepatocellular carcinoma is a highly vascularized tumor, so it is critical to study its angiogenesis. Cancer-associated fibroblasts and enhancer of zeste homolog 2 play an important role in tumor angiogenesis and became significant hallmarks of cancer. But the relationship between
Ondřej Kodet et al.
International journal of molecular medicine, 41(5), 2687-2703 (2018-02-03)
The incidence of malignant melanoma is rapidly increasing and current medicine is offering only limited options for treatment of the advanced disease. For B‑Raf mutated melanomas, treatment with mutation‑specific drug inhibitors may be used. Unfortunately, tumors frequently acquire resistance to