AP193C
Donkey Anti-Guinea Pig IgG Antibody, Cy3 conjugate, Species Adsorbed
Chemicon®, from donkey
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
donkey
Niveau de qualité
Conjugué
CY3 conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
guinea pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3