Principaux documents
AP108P
Sigma-Aldrich
Anticorps de chèvre anti-IgG de cochon d'Inde, conjugué à de l'HRP
Chemicon®, from goat
2 ML
320,00 €
320,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
2 ML
320,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.46
320,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
guinea pig
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
L'immunoglobuline G (IgG) est le type d'anticorps le plus abondant dans le sérum humain. Elle se subdivise en quatre sous-classes : IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4. Les IgG sont produites par les lymphocytes B. La structure de l'IgG contient quatre chaînes polypeptidiques avec deux chaînes lourdes (H) identiques et deux chaînes λ légères (L) identiques. Ces chaînes sont reliées par des ponts disulfure.
Application
Cet anticorps de chèvre anti-IgG de cochon d'Inde, conjugué à de l'HRP a été utilisé dans des analyses par immunoblotting[1] et par ELISA (test d'immuno-absorption enzymatique) (1/2 000e)[2].
Actions biochimiques/physiologiques
L'immunoglobuline G (IgG) active la voie classique du système du complément. Elle neutralise les particules virales et les toxines. L'IgG joue un rôle essentiel dans la cytotoxicité à médiation cellulaire dépendante des anticorps (ADCC). L'IgG maternelle est transmise au fœtus à travers le placenta, mécanisme crucial pour la protection du nouveau-né contre les maladies infectieuses. La mesure du taux d'IgG chez les patients infectés par le coronavirus 2 du syndrome respiratoire aigu sévère (SARS‐CoV-2) peut permettre d'évaluer la gravité et le pronostic de la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19).
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Identification of GOLPH3 Partners in Drosophila Unveils Potential Novel Roles in Tumorigenesis and Neural Disorders
Sechi S, et al.
Cells, 10, 2336-2336 (2021)
T Hesari et al.
Archives of Razi Institute, 77(2), 739-745 (2022-10-27)
Immunization has been considered a successful global health program that saves many persons' lives each year. The vaccines reduce the risk of getting the disease by building immunity in the body. Therefore, the constant availability of essential vaccines is an
Ana Francisca Soares et al.
Journal of neuroscience research, 97(8), 1004-1017 (2019-05-03)
Diabetes impacts the central nervous system predisposing to cognitive decline. While glucose is the main source of energy fueling the adult brain, brain glycogen is necessary for adequate neuronal function, synaptic plasticity and memory. In this study, we tested the
Juan David Olivares-Hernández et al.
Neural plasticity, 2021, 9990166-9990166 (2021-09-28)
As a classical growth promoter and metabolic regulator, growth hormone (GH) is involved in development of the central nervous system (CNS). This hormone might also act as a neurotrophin, since GH is able to induce neuroprotection, neurite growth, and synaptogenesis
Moon Young Lee et al.
PloS one, 12(2), e0171262-e0171262 (2017-02-06)
Serum response factor (SRF) transcriptionally regulates expression of contractile genes in smooth muscle cells (SMC). Lack or decrease of SRF is directly linked to a phenotypic change of SMC, leading to hypomotility of smooth muscle in the gastrointestinal (GI) tract.