Principaux documents
AG4502550
Millipore
Filtre membrane Durapore, 0,45 µm, 25 mm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en argent pur, dimension de pores de 0,45 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
light tan filter
plain filter
silver membrane (pure)
Niveau de qualité
Agence
in accordance with NIOSH 6011,7500,7501,7504,7505,9000
in accordance with OSHA ID142
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
Paramètres
>1.3 mL/min-cm2 water flow rate
Diamètre
25 mm
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
50 μm
Dimension de pores
0.45 μm pore size
Point de bulle
>7 psi at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Ce produit est un filtre membrane hydrophile en argent pur de 25 mm avec une dimension de pores de 0,45 µm (0,45 micron). Utilisé pour le contrôle de la contamination de l'air par du noir de carbone, de produits de la combustion du charbon, des sous-produits du goudron et de la silice. Recommandé par l'Institut national pour la santé et l'hygiène professionnelles des États-Unis (NIOSH) pour la collecte de contaminants dans l'air ambiant.
Application
  • Surveillance de la qualité de l'air pour l'amiante, le sulfure de plomb, la silice cristalline et amorphe
  • Analyse de la silice cristalline par diffraction des rayons X
  • Détection de microplastiques
Articles
For NIOSH 9000this page lists applicable products and materials to do the application