AG310
Fluoro-Jade® B
Synonyme(s) :
FJB
About This Item
Produits recommandés
Forme
powder
Poids mol.
Mw 681 Da
Fabricant/nom de marque
Fluoro-Jade®
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
Fluorescence
λex 480 nm; λem 525 nm
Description générale
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Avertissement
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable