ABT61
Anti-INF2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Inverted formin-2, HBEBP2-binding protein C
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... INF2(64423)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Cell Structure
Cytoskeletal Signaling
Qualité
Western Blot Analysis: 0.05 µg/mL of this antibody detected INF2 in 10 µg of HeLa cell lysate.
Description de la cible
INF2 has been shown in WB to migrate as an ~155 kDa band (Madrid, R., et al. (2010). Dev Cell. 18(5):814-827).
Uniprot describes 3 isoforms produced by alternative splicing with MW′s @ ~135, ~134 & ~25 kDa
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
HeLa cell lysate
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable