07-1735
Anti-HuR Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
ELAV-like 1, Hu antigen R, Hu-antigen R, embryonic lethal, abnormal vision, drosophila, homolog-like 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat, mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ELAVL1(1994)
mouse ... Elavl1(15568)
rat ... Elavl1(363854)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Insulin/Energy Signaling
RNA Binding Protein (RBP)
Qualité
The antibody detected HuR at 1:500-1:1,000 dilutions in Jurkat cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Remarque sur l'analyse
Jurkat cell lysate
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)