ABS79
Anti-phospho-mTOR (Ser2159) Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Serine/threonine-protein kinase mTOR, FK506-binding protein 12-rapamycin complex-associated protein 1, FKBP12-rapamycin complex-associated protein, Mammalian target of rapamycin, mTOR, Mechanistic target of rapamycin, Rapamycin and FKBP12 target 1, Rapam
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology), rat (based on 100% sequence homology), zebrafish (based on 100% sequence homology), sheep (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer2159)
Informations sur le gène
human ... MTOR(2475)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Signaling
Kinases & Phosphatases
Qualité
Dot Blot Specificity Analysis: Unmodified and modified mTOR peptides (see Table) were probed with Anti-phospho-mTOR (Ser2159) (1:1,000 dilution).
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Unmodified and modified mTOR peptides
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable