Principaux documents
ABS549
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-MuSK
serum, from rabbit
Synonyme(s) :
Muscle, skeletal receptor tyrosine-protein kinase, Muscle-specific tyrosine-protein kinase receptor, MuSK, Muscle-specific kinase receptor
100 μL
429,00 €
429,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μL
429,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
429,00 €
Date d'expédition estimée le02 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, human
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MUSK(4593)
Description générale
La protéine MuSK, également nommée récepteur tyrosine-kinase spécifique du muscle squelettique ou récepteur de la protéine kinase spécifique du muscle et codée par le gène MUSK, est un récepteur tyrosine-kinase essentiel spécifique du muscle qui joue un rôle central dans la formation et le maintien de la jonction neuromusculaire (JNM). La JNM est la synapse particulière située entre le neurone moteur et le muscle squelettique. L'activation de MuSK dans les myotubes contrôle la formation de JNM par la régulation de différents processus, notamment l'expression spécifique de gènes dans les noyaux sous-synaptiques, la réorganisation du cytosquelette d'actine et l'agrégation des récepteurs de l'acétylcholine dans la membrane post-synaptique. Dans le SNC, la protéine MuSK joue également un rôle de médiation des réponses cholinergiques, de la plasticité synaptique et de la fonction mémoire. MuSK est une protéine liée à la membrane, située du côté post-synaptique de la membrane cellulaire, à la jonction neuromusculaire des cellules musculaires.
Immunogène
Protéine recombinante correspondant au domaine extracellulaire de la protéine MuSK de souris.
Épitope : domaine extracellulaire
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la protéine MuSK dans du lysat de cellules C2C12 [Simeone, L., et al. (2010). The Journal of Neuro. 30(19):6620-6634].
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter la protéine MuSK dans du tissu de muscle soléaire de souris [Simeone, L., et al. (2010). The Journal of Neuro. 30(19):6620-6634].
Analyse par immunoprécipitation : un lot représentatif a permis d'immunoprécipiter la protéine MuSK dans du lysat de cellules C2C12 [Simeone, L., et al. (2010). The Journal of Neuro. 30(19):6620-6634].
Domaine de recherche
Signalisation
L'anticorps anti-MuSK est un anticorps ciblant la protéine MuSK destiné à une utilisation en western blotting, immunohistochimie et immunoprécipitation.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences de la signalisation
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules HEK293.
Analyse western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la protéine MuSK dans 10 µg de lysat de cellules HEK293.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 110 kDa. Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Produit non purifié
Sérum polyclonal de lapin contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Bisei Ohkawara et al.
JCI insight, 5(7) (2020-04-10)
Congenital myasthenic syndromes (CMS) are caused by mutations in molecules expressed at the neuromuscular junction. We report clinical, structural, ultrastructural, and electrophysiologic features of 4 CMS patients with 6 heteroallelic variants in AGRN, encoding agrin. One was a 7.9-kb deletion