ABN194
Anti-EVI-5 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Ecotropic viral integration site 5 protein homolog, EVI-5
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
human (immunogen homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... EVI5(7813)
Description générale
Immunogène
Application
Neuroscience
Signaling Neuroscience
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected EVI-5 in mouse and rat brain tissues.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Mouse and rat brain tissues
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable