MABE2028
Anti-FAN1 Antibody, clone 1A11-2-A
Synonyme(s) :
EC:3.1.21, FANCD2/FANCI-associated nuclease 1, Fanconi-associated nuclease 1, Myotubularin-related protein 15, hFAN1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
1A11-2-A, monoclonal
Poids mol.
calculated mol wt 114.23 kDa
observed mol wt ~115 kDa
Produit purifié par
using protein G
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 100
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgG1κ
Séquence de l'épitope
C-terminal
Numéro d'accès Protein ID
Numéro d'accès UniProt
Température de stockage
2-8°C
Informations sur le gène
human ... FAN1(22909)
Spécificité
Immunogène
Application
Evaluated by Western Blotting in lysate from wild-type HeLa cells.
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected FAN1 in lysate from wild-type HeLa cells, but not in lysate form FAN1 knockout HeLa cells.
Tested Applications
Proximity Ligation Assay: A representative lot detected FAN1 in Proximity Ligation Assay (Porro, A., et al. (2021). Sci Adv. 7(31):eabf7906).
Western Blotting Analysis: A representative lot detected FAN1 in Western Blotting applications (Porro, A., et al. (2021). Sci Adv. 7(31):eabf7906).
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user.
Description de la cible
Forme physique
Reconstitution
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable