ABN1712
Anti-NRL (Neural Retina Leucine Zipper)
from rabbit
Synonyme(s) :
NRL
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Nrl(18185)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blotting Analysis: A 1:1,000-1:2,000 dilution from a representative lot detected NRL (Neural Retina Leucine Zipper) in mouse retinal tissue lysate (Courtesy of Dr. Tiansen Li at NIH).
Neuroscience
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected NRL (Neural Retina Leucine Zipper) in mouse retinal tissue lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Handling Recommendations: Upon receipt and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution. Aliquot into microcentrifuge tubes and store at -20°C. Avoid repeated freeze/thaw cycles, which may damage IgG and affect product performance.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2