Principaux documents
ABN1698
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Aspa/Nur7
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Aspartoacylase, Aminoacylase-2, ACY-2, Aspa/Nur7, Anti-Aspartoacylase
100 μG
395,00 €
395,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Changer de vue
100 μG
395,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
395,00 €
Date d'expédition estimée le25 avril 2025Détails
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse, rat
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ASPA(443)
Description générale
L'aspartoacylase (EC 3.5.1.15 ; UniProt Q8R3P0 ; aussi appelée Acy-2, aminoacylase-2, Nur-7) est codée par le gène Aspa (également appelé Acy2) (identifiant du gène : 11484) chez les espèces murines. L'aspartoacylase catalyse la désacétylation du N-acétylaspartate (NAA) pour générer de l'acétate libre dans le système nerveux central (SNC). Les mutations du gène ASPA sont la cause de la maladie neurodégénérative récessive autosomique de Canavan (CD) qui entraîne une synthèse inadéquate des lipides et de la myéline pendant le développement. La coloration immunohistochimique révèle que l'aspartoacylase est colocalisée avec le marqueur des oligodendrocytes CC1 dans tout le cerveau, ce qui est indicatif de son rôle dans le cadre de la myélinisation.
Immunogène
Aspa/Nur7 de souris recombinante complète à étiquette His en position N-terminale.
Application
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter des oligodendrocytes positifs à l'Aspa/Nur7 dans le corps calleux/la capsule externe de coupes libres de cerveau de souris (avec la permission de Dr John R. Moffett, Uniformed Services University of the Health Sciences).
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la protéine Aspa/Nur7 dans les fractions de cytosol d'homogénat de tissu cérébral de rat, mais pas dans les fractions de myéline (Madhavarao, C.N., et al. (2004). J Comp Neurol. 472(3):318-329).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter le profil d'expression de l'Aspa/Nur7 dans différentes régions du cerveau antérieur de rat, notamment dans le corps calleux, dans le cortex cérébral, dans la commissure hippocampique (hc), dans la fimbria, et dans la commissure antérieure (Madhavarao, C.N., et al. (2004). J Comp Neurol. 472(3):318-329).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter un profil d'expression de l'Aspa/Nur7 similaire à celui du CC1 dans différentes régions du cerveau antérieur de rat, notamment dans les couches de Purkinje et dans les couches de fibres axonales du cervelet, ainsi que dans la couche 2 du cortex somato-sensoriel primaire (Madhavarao, C.N., et al. (2004). J Comp Neurol. 472(3):318-329).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'utilisation de cet anticorps anti-Aspa/Nur7 a été validée en western blotting et en immunohistochimie pour la détection de l'Aspa/Nur7.
Sous-domaine de recherche
Signalisation du développement
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de tissu cérébral de rat.
Analyse par western blotting : une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter l'Aspa/Nur7 dans 10 µg de lysat de tissu cérébral de rat.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 37 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine G
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Lillian M Toomey et al.
Scientific reports, 11(1), 22594-22594 (2021-11-21)
Cuprizone is a copper-chelating agent that induces pathology similar to that within some multiple sclerosis (MS) lesions. The reliability and reproducibility of cuprizone for inducing demyelinating disease pathology depends on the animals ingesting consistent doses of cuprizone. Cuprizone-containing pelleted feed
Anthony Fernández-Castañeda et al.
Cell, 185(14), 2452-2468 (2022-06-30)
COVID survivors frequently experience lingering neurological symptoms that resemble cancer-therapy-related cognitive impairment, a syndrome for which white matter microglial reactivity and consequent neural dysregulation is central. Here, we explored the neurobiological effects of respiratory SARS-CoV-2 infection and found white-matter-selective microglial
Zhixin Lei et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(33), 6444-6456 (2020-07-15)
Previous studies demonstrate that activation of pancreatic ER kinase (PERK) protects oligodendrocytes against inflammation in the experimental autoimmune encephalomyelitis (EAE) model of multiple sclerosis (MS). Interestingly, data indicate that the cytoprotective effects of PERK activation on oligodendrocytes during EAE are
Simon Pan et al.
Nature neuroscience, 23(4), 487-499 (2020-02-12)
Experience-dependent myelination is hypothesized to shape neural circuit function and subsequent behavioral output. Using a contextual fear memory task in mice, we demonstrate that fear learning induces oligodendrocyte precursor cells to proliferate and differentiate into myelinating oligodendrocytes in the medial
Chih-Fen Hu et al.
Frontiers in immunology, 12, 638381-638381 (2021-04-20)
While oxidative stress has been linked to multiple sclerosis (MS), the role of superoxide-producing phagocyte NADPH oxidase (Nox2) in central nervous system (CNS) pathogenesis remains unclear. This study investigates the impact of Nox2 gene ablation on pro- and anti-inflammatory cytokine