Principaux documents
ABN1686
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-rootletine
from chicken, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Ciliary rootlet coiled-coil protein
100 μG
373,00 €
373,00 €
En stockDétails
Changer de vue
100 μG
373,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
373,00 €
En stockDétails
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, porcine, mouse
Technique(s)
western blot: suitable
Isotype
IgY
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Crocc(230872)
Description générale
La rootletine (UniProt : Q8CJ40) est codée par le gène Crocc (également appelé Kiaa0445) (identifiant du gène : 230872) chez les espèces murines. La rootletine est un composant structurel majeur de la racine ciliaire, une structure de type cytosquelette située dans les cellules ciliées. Elle prend naissance dans le corps basal au niveau de l'extrémité proximale d'un cilium et s'étend de façon proximale jusqu'au noyau de la cellule. Elle participe à la cohésion des centrosomes avant la mitose. Dans les cellules ciliées, la rootletine est associée aux radicelles ciliaires ; pour les cellules non ciliées, elle se situe en revanche en périphérie et aux extrémités proximales des centrioles. Elle se dissocie des centrioles en début de mitose pour s'y réassocier lors de l'anaphase. Le niveau d'expression le plus élevé de la rootletine est observé dans les cellules photoréceptrices de la rétine. Des niveaux d'expression plus faibles ont été observés dans le cerveau, la trachée et les reins. Dans les photorécepteurs rétiniens, les radicelles s'étendent des corps basaux aux terminaisons synaptiques en ancrant les membranes du réticulum endoplasmique sur toute leur longueur. Au cours du développement embryonnaire, on observe un enrichissement le long des domaines apicaux du neuroépithélium de la zone ventriculaire du cerveau, ainsi que dans les primordia des épithéliums pigmentaires rétiniens et dans la rétine neuronale. La rootletine comprend un domaine de tête globulaire et un domaine de queue composé de structures en superhélice étendues. Le domaine de tête peut être nécessaire pour le ciblage du corps basal et la liaison à une chaîne légère de kinésine. (réf. : Yang, J., et al. (2002). J. Cell Biol. 159(3): 431-440).
Spécificité
Cet anticorps polyclonal de poulet permet de détecter la rootletine dans la rétine de souris. Il cible un épitope de 188 acides aminés de la région C-terminale.
Immunogène
Fragment recombinant avec étiquette His correspondant à 188 acides aminés de la région C-terminale de la rootletine murine.
Application
Analyse par western blotting : un lot représentatif a permis de détecter la rootletine dans des applications de western blotting (Yang, J., et al. (2002). J. Cell Biol. 159(3):431-40).
Analyse par immunohistochimie : un lot représentatif a permis de détecter la rootletine dans des applications d'immunohistochimie (Yang, J., et al. (2002). J. Cell Biol. 159(3):431-40; Sun, X., et al. (2016). Proc. Natl. Acad. Sci. USA. 113(21):E2925-34; Yadav, S.P., et al. (2016). Development. 143(9):1491-501; Pawlyk, B.S., et al. (2016). Gene Ther. 23(2):196-204; Sun X., et al. (2012). Cilia. 1(1):21; Liu, X., et al. (2007). Proc Antl Acad Sci USA. 104(11):4413-8; Bahe, S., et al. (2005). J. Cell Biol. 171(1):27-33; Yang, J., et al. (2005). Mol Cell Biol. 25(10):4129-37; Hong, D.H, et al. (2003). Invest Ophthalmol Vis Sci. 44(6):2413-21).
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-rootletine (réf. ABN1686) est un anticorps polyclonal de poulet hautement spécifique qui cible la rootletine et qui a été testé en western blotting.
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de tissu rétinien de souris.
Analyse par western blotting : une dilution au 1/1 000e de cet anticorps a permis de détecter la rootletine dans 10 µg de lysat de tissu rétinien de souris.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 227 kDa ; poids théorique (calculé) : 226,95 kDa. Des bandes non caractérisées peuvent être observées avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de poulet purifié, dans du PBS contenant 50 % de glycérol et sans azoture.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations relatives à la manipulation du produit : Dès réception, et avant le retrait du bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées, qui peuvent détériorer les IgG et nuire aux performances du produit.
Autres remarques
Concentration : Voir la fiche technique du lot concerné.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Rachel E Turn et al.
Molecular biology of the cell, 32(8), 800-822 (2021-02-18)
ELMOD2 is a GTPase-activating protein with uniquely broad specificity for ARF family GTPases. We previously showed that it acts with ARL2 in mitochondrial fusion and microtubule stability and with ARF6 during cytokinesis. Mouse embryonic fibroblasts deleted for ELMOD2 also displayed
Ying Hsu et al.
PLoS genetics, 13(10), e1007057-e1007057 (2017-10-20)
Genetic mutations disrupting the structure and function of primary cilia cause various inherited retinal diseases in humans. Bardet-Biedl syndrome (BBS) is a genetically heterogeneous, pleiotropic ciliopathy characterized by retinal degeneration, obesity, postaxial polydactyly, intellectual disability, and genital and renal abnormalities.
Skylar I Dewees et al.
Molecular biology of the cell, 33(4), ar33-ar33 (2022-02-24)
The ARF family of regulatory GTPases is ancient, with 16 members predicted to have been present in the last eukaryotic common ancestor. Our phylogenetic profiling of paralogues in diverse species identified four family members whose presence correlates with that of
Kristen N Haggerty et al.
PLoS biology, 22(1), e3002467-e3002467 (2024-01-08)
Photoreceptor cells in the vertebrate retina have a highly compartmentalized morphology for efficient phototransduction and vision. Rhodopsin, the visual pigment in rod photoreceptors, is densely packaged into the rod outer segment sensory cilium and continuously renewed through essential synthesis and
Rachel E Turn et al.
Molecular biology of the cell, mbcE21090443-mbcE21090443 (2021-11-25)
ELMODs are a family of three mammalian paralogs that display GTPase activating protein (GAP) activity towards a uniquely broad array of ADP-ribosylation factor (ARF) family GTPases that includes ARF-like (ARL) proteins. ELMODs are ubiquitously expressed in mammalian tissues, highly conserved
Questions
  1. Has ABN1686 been tested on zebrafish? Do you have any unpublished data?"
    1 answer
    1. This antibody has not been tested in zebrafish. No unpublished data is available.