ABF188
Anti-IRF-1
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Interferon regulatory factor 1, IRF1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
mouse (based on 100% sequence homology)
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... IRF1(3659)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Inflammation & Immunology
Immunohistochemistry Analysis: A 1:250-1,000 dilution from a representative lot detected IRF-1 in human stomach cancer and human small intestine tissue sections.
Qualité
Western Blotting Analysis: A 1:500 dilution of this antibody detected IRF-1 in PC12 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1