AB4340
Anti-Zscan4 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Zinc finger and SCAN domain containing protein 4C
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
mouse
Technique(s)
immunofluorescence: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Description générale
Immunogène
Application
Immunoprecipitation Analysis: A 1:4,000 dilution from a representative lot detected Zscan4 in cytoplasmic and nuclear extracts in IP experiments conducted by the Melanie Welham lab at The University of Bath, UK. (Data not shown)
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Qualité
Western Blotting Analysis: 0.2 µg/mL of this antibody detected Zscan4 in 10 µg of Embryonic Stem cell lysates.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Embryonic Stem Cell lysates
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable