Principaux documents
605689
Sigma-Aldrich
Myristic acid-13C14
99 atom % 13C, 99% (CP)
Synonyme(s) :
Myristic acid-ul-13C, Tetradecanoic acid-13C14
About This Item
Formule linéaire :
13CH3(13CH2)1213CO2H
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
242.27
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352202
ID de substance PubChem :
Note: This product can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging of custom sizes, please contact Stable Isotopes Customer Service
Pureté isotopique
99 atom % 13C
Niveau de qualité
Essai
99% (CP)
Forme
solid
pb
250 °C/100 mmHg (lit.)
Pf
52-54 °C (lit.)
Changement de masse
M+14
Chaîne SMILES 
[13CH3][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13CH2][13C](O)=O
InChI
1S/C14H28O2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14(15)16/h2-13H2,1H3,(H,15,16)/i1+1,2+1,3+1,4+1,5+1,6+1,7+1,8+1,9+1,10+1,11+1,12+1,13+1,14+1
Clé InChI
TUNFSRHWOTWDNC-FIJHWJEJSA-N
Conditionnement
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable