ABC457
Anti-dUTPase Antibody
from rabbit
Synonyme(s) :
Deoxyuridine 5′-triphosphate nucleotidohydrolase, mitochondrial, dUTPase, dUTP pyrophosphatase, dUTPase
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... DUT(1854)
Description générale
Immunogène
Application
Apoptosis & Cancer
Apoptosis - Additional
Western Blotting Analysis: A representative lot from an independent laboratory detected dUTPase in MDA-MB231, MCF-7, H184B5F5/M10 cell lysate (Hu, C. M., et al. (2012). Cancer Cell. 22(1):36-50.).
Qualité
Western Blotting Analysis: 2 µg/mL of this antibody detected dUTPase in 10 µg of MDA-MB-231 cell lysate.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable