AB9660
Anti-Tau phospho Serine 404 Antibody
Chemicon®, from rabbit
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
phosphorylation (pSer404)
Informations sur le gène
human ... MAPT(4137)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurodegenerative Diseases
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Conditionnement
Forme physique
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2