Principaux documents
AB6030
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-intégrine alpha 10 (ITGA10)
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
Integrin, alpha 10, integrin alpha-10
100 μG
472,00 €
472,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
472,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
472,00 €
Date d'expédition estimée le05 mai 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rhesus macaque, primate, human
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), pig (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... ITGA10(8515)
Description générale
Les intégrines sont des protéines transmembranaires impliquées dans les interactions d'adhérence des cellules entre elles et des cellules à la matrice extracellulaire (MEC). Les intégrines jouent divers rôles, y compris dans la migration cellulaire, le développement, la cicatrisation des plaies, la différenciation et l'apoptose. La sous-unité intégrine alpha 10 (ITGA10), avec l'intégrine bêta 1, pourrait constituer un élément essentiel d'un nouveau récepteur du collagène de type II exprimé principalement dans les chondrocytes et le tissu cartilagineux.
Spécificité
Autres homologies : rat (93 % d'homologie de séquence).
Cet anticorps reconnaît le domaine extracellulaire de l'intégrine alpha 10.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à l'hémocyanine de patelle (KLH) correspondant au domaine extracellulaire de l'intégrine alpha 10 humaine.
Épitope : Domaine extracellulaire
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Détectez l'intégrine alpha 10 (ITGA10) à l'aide de cet anticorps anti-intégrine alpha 10 (ITGA10) dont l'utilisation a été validée en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Intégrines
Molécules d'adhérence cellulaire (CAM)
Qualité
Produit évalué par western blotting sur un lysat de cellules SW-1353.
Analyse par western blotting : une concentration de 0,5 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter la protéine intégrine alpha10 dans 10 µg de lysat de cellules SW-1353.
Description de la cible
Poids réel (observé) : env. 127 kDa
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié, dans un tampon à base de Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4) et de NaCl 150 mM contenant 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 °C pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules SW-1353
Autres remarques
Concentration : pour connaître la concentration spécifique du lot, voir le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Yibo Song et al.
Regenerative therapy, 21, 342-350 (2022-09-27)
To probe the impacts and biological roles of miR-4739/ITGA10 on the proliferation, differentiation and apoptosis of osteoblasts. Bioinformatics analysis was conducted to screen the key genes in osteoporosis. The upstream miRNAs of ITGA10 were predicted by TargetScan. KEGG pathway enrichment
B E Engel et al.
Cell death & disease, 4, e938-e938 (2013-11-30)
pRb is known as a classic cell cycle regulator whose inactivation is an important initiator of tumorigenesis. However, more recently, it has also been linked to tumor progression. This study defines a role for pRb as a suppressor of the
Yen-Lin Huang et al.
eLife, 9 (2020-10-08)
The extracellular matrix (ECM) plays critical roles in tumor progression and metastasis. However, the contribution of ECM proteins to early metastatic onset in the peritoneal cavity remains unexplored. Here, we suggest a new route of metastasis through the interaction of
Sarah M Pearsall et al.
Journal of thoracic oncology : official publication of the International Association for the Study of Lung Cancer, 18(10), 1362-1385 (2023-07-17)
Vasculogenic mimicry (VM), the process of tumor cell transdifferentiation to endow endothelial-like characteristics supporting de novo vessel formation, is associated with poor prognosis in several tumor types, including SCLC. In genetically engineered mouse models (GEMMs) of SCLC, NOTCH, and MYC
Tobias G Schips et al.
Nature communications, 10(1), 76-76 (2019-01-10)
Thrombospondins (Thbs) are a family of five secreted matricellular glycoproteins in vertebrates that broadly affect cell-matrix interaction. While Thbs4 is known to protect striated muscle from disease by enhancing sarcolemmal stability through increased integrin and dystroglycan attachment complexes, here we