OP29
Anti-p53 (Ab-3) (Mutant) Mouse mAb (PAb240)
liquid, clone PAb240, Calbiochem®
Synonyme(s) :
Mutant p53 Antibody
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
PAb240, monoclonal
Forme
liquid
Contient
≤0.1% sodium azide as preservative
Espèces réactives
mouse, rat, human, chicken, hamster, bovine
Ne doit pas réagir avec
Xenopus
Fabricant/nom de marque
Calbiochem®
Conditions de stockage
do not freeze
Isotype
IgG1
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TP53(7157)
Description générale
Immunogène
Application
Frozen Sections (10 µg/ml)
Gel Shift (see comments)
Immunoblotting (5 µg/ml)
Immunofluorescence (1-20 µg/ml, see application references)
Immunoprecipitation (1 µg per sample)
Paraffin Sections (see application references)
Conditionnement
Avertissement
Forme physique
Remarque sur l'analyse
SK-OV-3 cells
A431, Hs27 (wild-type p53), or SK-BR-3 cells or breast carcinoma tissue
Autres remarques
Greenblatt, M.S., et al. 1994. Cancer Res.54, 4855.
Barak, Y., et al. 1993. EMBO J.12, 461.
Kastan, M.B., et al. 1992. Cell71, 587.
Kuerbitz, S.J. 1992. Proc. Natl. Acad. Sci. USA89, 7491.
Lane, D.P. 1992. Nature358, 15.
Kastan, M.B., et al. 1991. Cancer Res.51, 6304.
Informations légales
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable