Principaux documents
AB5722
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Ptx3/PITX3
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
Bicoid (Bcd)
100 μG
382,00 €
382,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
382,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
382,00 €
Date d'expédition estimée le01 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
saturated ammonium sulfate (SAS) precipitated
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... PITX3(5309)
Description générale
La protéine Pitx3, troisième membre de la famille Pitx, est exprimée dans les yeux et dans une seule population de neurones, les neurones dopaminergiques du mésencéphale. Les mutations du gène Pitx3 chez l'homme ont été associées à une forme familiale de cataracte, ce qui concorde avec l'un des rôles de ce gène dans la croissance. L'expression de la Pitx3 dans le mésencéphale se produit juste avant la différenciation terminale des neurones dopaminergiques. Cette expression temporelle est cohérente avec le rôle de la Pitx3 dans la différenciation et/ou le maintien de ces neurones.
Spécificité
Reconnaît la Ptx3/PITX3 (famille bicoïde, Bcd), un facteur de transcription à homéodomaine.
Immunogène
Peptide synthétique
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
L'anticorps anti-Ptx3/PITX3 permet de détecter le niveau de Ptx3/PITX3 ; son utilisation a fait l'objet de publications et a été validée en WB et IH.
Sous-domaine de recherche
Neurosciences du développement
Marqueurs neuronaux et gliaux
Western blotting : dilution du 1/200e au 1/1000e, par chimioluminescence amplifiée.
Immunohistochimie : dilution du 1/200e au 1/1000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
Liaison
Remplace le(s) produit(s) suivant(s) : MABN1052
Forme physique
Anticorps précipité, dans une solution de sulfate d'ammonium saturé à 50 % et de tampon phosphate salin, sans conservateurs.
Stockage et stabilité
À conserver à -70 °C dans le flacon non ouvert pendant 6 mois maximum. Éviter les congélation/décongélation répétées.
PRÉPARATION ET UTILISATION :
Pour reconstituer l'anticorps, centrifuger le flacon d'anticorps à vitesse moyenne (5 000 tr/min) pendant 5 minutes de façon à obtenir un culot du produit précipité. Prélever délicatement la solution de tampon PBS/sulfate d'ammonium et la jeter. Il n'est pas nécessaire de retirer la totalité de la solution de PBS/sulfate d'ammonium : la présence de 10 μl de solution de sulfate d'ammonium résiduelle n'aura aucune incidence sur la remise en suspension de l'anticorps. Ne pas laisser sécher le culot protéique, au risque d'entraîner une forte perte de réactivité de l'anticorps.
Remettre le culot d'anticorps en suspension dans un tampon biologique adapté tel que du PBS ou du TBS (pH 7,3 à 7,5), de façon à atteindre une concentration finale de 1,0 mg/ml. Ainsi, pour atteindre une concentration finale de 1,0 mg/ml avec 50 μg d'anticorps précipité, la quantité de tampon nécessaire s'élève à 50 μl.
Verser délicatement le tampon liquide sur le culot. NE PAS MÉLANGER AU VORTEX. Mélanger en agitant doucement à l'aide d'une pointe de pipette de grand diamètre ou en tapotant avec les doigts. Laisser l'anticorps précipité se réhydrater pendant 1 heure entre 4 et 25 °C avant utilisation. Il est normal que de petites particules d'anticorps précipité ne se remettent pas en suspension. Les flacons sont remplis en excès afin de compenser les pertes éventuelles.
Les solutions d'anticorps réhydraté peuvent être conservées non diluées entre 2 et 8 °C pendant 2 mois sans perte d'activité significative. Il est à noter que, la solution n'étant pas stérile, des précautions doivent être prises en cas de conservation du produit entre 2 et 8 °C.
Il est possible de conserver le produit à -20 °C en y ajoutant le même volume de glycérol. Il est toutefois recommandé d'utiliser du glycérol de qualité ACS ou supérieure, dans la mesure où un glycérol de mauvaise qualité peut entraîner une perte d'activité significative.
Pour une conservation à long terme à -70 °C, il est recommandé de diluer la solution d'anticorps réhydraté à 1:1 dans une solution de BSA (fraction V, meilleure qualité possible) à 2 %, préparée à partir du tampon de réhydratation. La solution d'anticorps/BSA à 1 % résultante peut être divisée en aliquotes et conservée pendant 6 mois à -70 °C. Éviter les congélation/décongélation répétées.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Listes réglementaires
Les listes réglementaires sont principalement fournies pour les produits chimiques. Seules des informations limitées peuvent être fournies ici pour les produits non chimiques. L'absence d'indication signifie qu'aucun des composants n'est répertorié. Il incombe à l'utilisateur de s'assurer de l'utilisation sûre et légale du produit.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Certificats d'analyse (COA)
Zhichun Chen et al.
iScience, 27(7), 110243-110243 (2024-07-15)
Many clinical studies indicate a significant decrease of peripheral T cells in Parkinson's disease (PD). There is currently no mechanistic explanation for this important observation. Here, we found that small extracellular vesicles (sEVs) derived from in vitro and in vivo PD models suppressed
Dopaminergic-like neurons derived from oral mucosa stem cells by developmental cues improve symptoms in the hemi-parkinsonian rat model.
Ganz, J; Arie, I; Buch, S; Zur, TB; Barhum, Y; Pour, S; Araidy, S; Pitaru, S; Offen, D
Testing null
Kavina Ganapathy et al.
Journal of cellular biochemistry, 117(12), 2719-2736 (2016-04-12)
Post mortem studies on familial and sporadic Parkinson's disease patient striatal tissue have shown that nearly 90% of α-synuclein deposited in Lewy-bodies is phosphorylated at serine-129 (pSyn-129) as opposed to only 4% in normal human brain. We aimed to find
Henrik Renner et al.
eLife, 9 (2020-11-04)
Three-dimensional (3D) culture systems have fueled hopes to bring about the next generation of more physiologically relevant high-throughput screens (HTS). However, current protocols yield either complex but highly heterogeneous aggregates ('organoids') or 3D structures with less physiological relevance ('spheroids'). Here