MAB5460
Anti-Nkx2.1 Antibody, clone 8G7-G3-1
ascites fluid, clone 8G7-G3-1, Chemicon®
Synonyme(s) :
TTF-1, Thyroid Transcription Factor-1
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
8G7-G3-1, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μL
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable (paraffin)
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... NKX2-1(7080)
Spécificité
Immunogène
Application
Immunohistochemistry. The antibody can be used on formalin-fixed paraffin embedded tissue. Heat induced epitope retrieval is recommended.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Qualité
Autres remarques
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2