AB5535-AF488
Anti-Sox9 Antibody, Alexa Fluor™ 488 conjugate
from rabbit, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Transcription factor SOX-9, Sox9
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
chicken, rat, human, mouse
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
bovine (based on 100% sequence homology), feline (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SOX9(6662)
Description générale
Immunogène
Application
The unconjugated version (Cat. No. AB5535) is also shown to be suitable for Western blotting and immunohistochemistry applications.
Epigenetics & Nuclear Function
Nuclear Receptors
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Sox9 in HeLa cells.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable