AB2285
Anti-Glutamate Receptor Delta 1/2 Antibody
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
GluR delta-1, glutamate receptor, ionotropic, delta 1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, mouse, primate, human
Technique(s)
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRID1(2894)
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Human Cerebellum Lysate.
Qualité
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Rat cerebellum tissue lysate and human cerebellum tissue lysate.
Autres remarques
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable