Principaux documents
MAB4190
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-Ki-67, clone Ki-S5
clone Ki-S5, Chemicon®, from mouse
25 μG
153,00 €
100 μG
512,00 €
153,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1007
Devis pour commande en gros
Changer de vue
25 μG
153,00 €
100 μG
512,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
153,00 €
Date d'expédition estimée le02 juin 2025Détails
Un anticorps recombinant, sans conservateur, est disponible pour votre cible. Essayez ZRB1007
Devis pour commande en gros
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
Ki-S5, monoclonal
Espèces réactives
human
Conditionnement
antibody small pack of 25 μg
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
flow cytometry: suitable
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... MKI67(4288)
Description générale
L'antigène Ki67 est la protéine nucléaire caractéristique du cycle cellulaire, exprimée par les cellules en prolifération à toutes les phases du cycle cellulaire actif (G1, S, G2 et M). Cet antigène est absent des cellules quiescentes (phase G0). Les anticorps anti-Ki67 permettent de déterminer la fraction proliférative dans les néoplasmes (quantifiée par immunohistochimie en mesurant le nombre de cellules Ki67-positives par rapport au nombre total de cellules quiescentes = indice Ki67). Dans les tissus néoplasiques, la valeur pronostique est comparable à l'indice de marquage à la thymidine tritiée. Il existe une forte corrélation entre un indice Ki67 faible et des tumeurs de bas grade histologique. L'antigène Ki67 est couramment utilisé comme marqueur du cycle et de la prolifération cellulaires. Grâce à sa spécificité pour les cellules en prolifération, l'anticorps Ki-S5 pourrait être un outil utile pour la détermination de la fraction proliférative dans les tumeurs telles que le lymphome non hodgkinien (Kreipe et al., 1993), les carcinomes mammaires (Mauri et al., 1984), les tumeurs ovariennes (Ballin et al., 1994) et le cancer de la prostate.
Spécificité
Dans les expériences d'immunoprécipitation et de western blotting, l'anticorps Ki-S5 reconnait une protéine du cycle cellulaire de 345 kD et de 395 kD (Kreipe et al., 1993) identique à l'antigène Ki67. Cet anticorps se lie à un épitope résistant au formol de l'antigène Ki67. L'immunoréactivité de l'anticorps Ki-S5 est confinée dans le noyau des cellules en prolifération et aucune réactivité croisée n'est observée avec les antigènes cytoplasmiques des cellules épithéliales, même après démasquage antigénique (Mauri et al., 1984). Une comparaison du marquage immunohistochimique d'échantillons de tissus de lymphome non hodgkinien frais et fixés a révélé des résultats identiques avec Ki-67 et Ki-S5 (Kreipe et al., 1993). L'antigène Ki67 est préférentiellement exprimé à la fin de la phase G1 ainsi que pendant les phases S, G2 et M du cycle cellulaire, tandis que les cellules quiescentes (phase G0 du cycle cellulaire) n'expriment pas cet antigène. En outre, les cellules en prolifération constante (par exemple, les lignées cellulaires) réagissent positivement à l'anticorps Ki-S5 tout au long du cycle cellulaire. Grâce à sa spécificité pour les cellules en prolifération, l'anticorps Ki-S5 pourrait être un outil utile pour la détermination de la fraction proliférative dans les tumeurs telles que le lymphome non hodgkinien (Kreipe et al., 1993), les carcinomes mammaires (Mauri et al., 1984), les tumeurs ovariennes (Ballin et al., 1994) et le cancer de la prostate.
Immunogène
Préparation de protéines nucléaires de la lignée cellulaire humaine U937.50.
Application
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
Immunocytochimie :
Une concentration de 5 à 10 μg/ml d'un précédent lot a été utilisée en immunocytochimie.
Immunohistochimie :
Une concentration de 5 à 10 μg/ml d'un précédent lot a été utilisée en immunohistochimie.
Immunohistochimie :
5 à 10 µg/ml sur des tissus en paraffine fixés au formol. Démasquage antigénique par microondes en tampon citrate
Cytométrie en flux :
Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en cytométrie en flux.
Western blotting :
1 à 10 µg/ml.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-Ki67, clone Ki-S5, est un anticorps monoclonal de souris de qualité supérieure pour la détection de l'antigène Ki-67. Il est validé en cytométrie en flux, en immunocytochimie, en immunohistochimie, en immunohistochimie sur coupes en paraffine et en western blotting.
Sous-domaine de recherche
Cycle cellulaire, réplication et réparation de l'ADN
Qualité
Produit évalué par western blotting sur des lysats de cellules A431
Analyse par western blotting :
Une dilution au 1/500e de cet anticorps a permis de détecter la protéine du cycle cellulaire de 345 kDa et 395 kDa dans 10 μg de lysats de cellules A431.
Description de la cible
345 kDa et 395 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG1 monoclonale de souris, dans une solution contenant un tampon phosphate 0,02 M, du NaCl 0,25 M (pH 7,6) et 0,1 % d'azoture de sodium.
Purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 ºC et 8 ºC pendant 1 an à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Lysat de cellules A431, tissus tonsillaires
Autres remarques
Concentration : voir le certificat d'analyse du lot concerné.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Paula Rocktäschel et al.
Epilepsy & behavior : E&B, 101(Pt B), 106581-106581 (2019-11-26)
Tuberous sclerosis complex (TSC) is a neurodevelopmental disorder caused by deletions in the TSC1 or TSC2 genes that is associated with epilepsy in up to 90% of patients. Seizures are suggested to start in benign brain tumors, cortical tubers, or
Daniel W Hagey et al.
PLoS genetics, 14(2), e1007224-e1007224 (2018-02-13)
Stem cells are defined by their capacities to self-renew and generate progeny of multiple lineages. The transcription factor SOX2 has key roles in the regulation of stem cell characteristics, but whether SOX2 achieves these functions through similar mechanisms in distinct
Chun-Yuan Chang et al.
Cell death discovery, 4, 100-100 (2018-11-06)
Human head and neck squamous cell carcinoma (HNSCC) is usually treated with chemoradiotherapy, but the therapeutic efficacy could be hampered by intrinsic radioresistance and early relapse. Repeated administrations of rhenium-188 (188Re)-conjugated radiopharmaceutical has been reported to escalate the radiation doses
Sandra Haider et al.
Endocrinology, 155(1), 263-274 (2013-11-06)
Failures in human extravillous trophoblast (EVT) development could be involved in the pathogenesis of pregnancy diseases. However, the underlying mechanisms have been poorly characterized. Here, we provide evidence that Notch signaling could represent a key regulatory pathway controlling trophoblast proliferation
S Blondel et al.
Cell death & disease, 7, e2105-e2105 (2016-02-20)
Hutchinson-Gilford progeria syndrome (HGPS) is a rare genetic disorder characterized by a dramatic appearance of premature aging. HGPS is due to a single-base substitution in exon 11 of the LMNA gene (c.1824C>T) leading to the production of a toxic form