SAB4200623
Anti-C9orf72 antibody produced in rabbit
affinity isolated antibody
Synonyme(s) :
3110043O21Rik, AI840585, ALSFTD, C9orf72, FLJ11109, FTDALS, RGD1359108, RP23-307M2.1, zgc:100846
488,00 €
About This Item
488,00 €
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Forme
buffered aqueous solution
Poids mol.
~55 kDa
Espèces réactives
human
Concentration
~1 mg/mL
Technique(s)
immunoblotting: 0.3-0.6 μg/mL using whole extracts of T98G cells
immunocytochemistry: 4-6 μg/mL using SH-SY-5Y cells
immunohistochemistry: 10 μg/mL using heat-retrieved formalin-fixed, paraffin-embedded human colon sections
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... C9orf72(203228)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
- immunoblotting
- immunocytochemistry
- immunohistochemistry
Actions biochimiques/physiologiques
Forme physique
Stockage et stabilité
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
nwg
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable