AB2255
Anti-GABA B Receptor R2 Antibody
serum, from guinea pig
Synonyme(s) :
G protein-coupled receptor 51, G-protein coupled receptor 51, GABA-B receptor 2, gamma-aminobutyric acid (GABA) B receptor, 2, gamma-aminobutyric acid B receptor, 2, GABA-B-R2, GABA(B)R2
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
guinea pig
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rhesus macaque, rat
Réactivité de l'espèce (prédite par homologie)
canine (based on 100% sequence homology), bovine (based on 100% sequence homology), human (based on 100% sequence homology), horse (based on 100% sequence homology), rhesus monkey (based on 100% sequence homology), chimpanzee (based on 100% sequence homology), mouse (based on 100% sequence homology)
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GABBR2(9568)
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Qualité
Immunohistochemistry Analysis: A 1:300 dilution of this antibody detected GABA-B-R2 in Purkinje cells in rat mid-brain region.
Description de la cible
Liaison
Remarque sur l'analyse
Purkinje cells in rat mid-brain region
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable