Principaux documents
SAB5701357
Sigma-Aldrich
Anti-SRD5A2 antibody produced in rabbit
100 μL
357,00 €
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Changer de vue
100 μL
357,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
Nomenclature NACRES :
NA.41
357,00 €
Veuillez contacter notre Service Clients pour connaître la disponibilité de ce produit.
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
monoclonal
Forme
liquid
Espèces réactives
rat, mouse, human
Concentration
2 mg/mL
Technique(s)
immunohistochemistry: 1:50-1:200
western blot: 1:500-1:2000
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Température de stockage
−20°C
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SRD5A2(6716)
Description générale
This gene encodes a microsomal protein expressed at high levels in androgen-sensitive tissues such as the prostate. The encoded protein is active at acidic pH and is sensitive to the 4-azasteroid inhibitor finasteride. Deficiencies in this gene can result in male pseudohermaphroditism, specifically pseudovaginal perineoscrotal hypospadias (PPSH). [provided by RefSeq, Jul 2008]
Immunogène
A synthesized peptide derived from human SRD5A2
Forme physique
Buffer: PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable