AB2031
Anti-Collagen Type II Antibody
Chemicon®, from rabbit
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
bovine, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunofluorescence: suitable
immunohistochemistry: suitable
radioimmunoassay: suitable
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
mouse ... Col2A1(12824)
Spécificité
Immunogène
Application
Radioimmunoassay
ELISA
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Forme physique
Stockage et stabilité
Important Note: During shipment, small volumes of product will occasionally become entrapped in the seal of the product vial. For products with volumes of 200 μL or less, we recommend gently tapping the vial on a hard surface or briefly centrifuging the vial in a tabletop centrifuge to dislodge any liquid in the container′s cap.
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable