MAB1330
Anti-Collagen Type II Antibody, clone COLL-II
ascites fluid, clone COLL-II, Chemicon®
Synonyme(s) :
Anti-ANFH, Anti-AOM, Anti-COL11A3, Anti-SEDC, Anti-STL1
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
ascites fluid
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
COLL-II, monoclonal
Espèces réactives
sheep, human, bovine, rat, pig, mouse, canine
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
Isotype
IgG1
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... COL2A1(1280)
Catégories apparentées
Spécificité
Immunogène
Application
Western Blot: 1:1000-1:2000 with chemiluminescent detection
ELISA at 1:100-1:500, pepsin treated samples.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Cell Structure
ECM Proteins
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cartilage in lung or fetus
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable