Principaux documents
AB1870
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-ostéopontine
serum, Chemicon®
Synonyme(s) :
Uropontin, Bone sialoprotein 1, SPP1/CALPHA1 fusion, Urinary stone protein, bone sialoprotein I, osteopontin/immunoglobulin alpha 1 heavy chain constant region fusion protein, secreted phosphoprotein 1, secreted phosphoprotein 1 (osteopontin, bone sialop
100 μL
415,00 €
415,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Changer de vue
100 μL
415,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
415,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
serum
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
mouse, rat, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
ELISA: suitable
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
dry ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SPP1(6696)
Description générale
L'ostéopontine est un polypeptide à chaîne unique d'un poids moléculaire de 35 kDa environ. Il s'agit d'une glycoprotéine identifiée pour la première fois dans des ostéoblastes. Elle est biosynthétisée par divers types de tissus, notamment les préostéoblastes, les ostéoblastes, les ostéocytes, les cellules extra-osseuses présentes dans l'oreille interne, le cerveau, les reins, le deciduum, le placenta, les odontoblastes, certaines cellules de mœlle osseuse, les chondrocytes hypertrophiques, les macrophages, les cellules musculaires lisses et les cellules endothéliales. L'ostéopontine est surexprimée dans divers cancers, notamment le cancer du poumon, le cancer du sein, le cancer colorectal, le cancer de l'estomac, le cancer de l'ovaire, le mélanome et le mésothéliome. Elle peut contribuer à la formation de calculs rénaux et à la fois à la glomérulonéphrite et à la néphrite tubulo-interstitielle et se retrouve également dans les plaques d'athérome à l'intérieur des artères. La recherche a mis en cause l'ostéopontine dans la formation cicatricielle excessive et un gel a été mis au point pour inhiber son effet.
Spécificité
Des réactions croisées sont à prévoir avec le rat.
Ostéopontine humaine. Ne présente pas de réactivité croisée avec l'ostéonectine ou la sialoprotéine osseuse-II humaine.
Immunogène
Peptide synthétique correspondant aux acides aminés 75 à 90 de l'ostéopontine humaine (Accession SwissProt nº P10451; PSKSNESHDHMDDM DD).
Application
Domaine de recherche
Structure cellulaire
Immunohistochimie :
Un lot antérieur de cet anticorps a été utilisé avec une dilution au 1/1 500e sur des coupes de tissus inclus en paraffine.
Test ELISA :
Un lot antérieur de cet anticorps a été utilisé avec une dilution au 1/1 000e (Perez, 2002).
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
L'utilisation de l'anticorps anti-ostéopontine a été validée par ELISA et en IH, IH(P) et WB pour la détection de l'ostéopontine
Sous-domaine de recherche
Ostéobiologie
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules RAW 264.
Analyse par western blotting : Une dilution au 1/500e de ce lot a permis de détecter l'ostéopontine dans 10 μg de lysats de cellules RAW 264.
Description de la cible
~35 kDa
Forme physique
Antisérum polyclonal de lapin purifié dans un tampon exempt de conservateurs.
produit non purifié
Stockage et stabilité
Stable à -20 °C en aliquotes non diluées pendant 1 an à compter de la date de réception.
Recommandations d'utilisation :
Après la première décongélation, et avant de retirer le bouchon, centrifuger le flacon et mélanger délicatement la solution. Répartir en aliquotes dans des microtubes à centrifuger et conserver ces derniers à -20 °C. Éviter les congélations/décongélations répétées qui peuvent endommager les IgG et altérer les performances du produit.
Remarque sur l'analyse
Contrôle
CONTRÔLE POSITIF : urine humaine (concentration normale 2-5 µg/ml).
Autres remarques
Concentration : la concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Nazwin Basheer et al.
European endodontic journal, 6(3), 295-302 (2021-12-31)
The aim of this study was to comparatively evaluate the proliferation, differentiation and mineralization inducing potential of strontium incorporated tetracalcium phosphate cement (STTCP) and mineral trioxide aggregate (MTA) on human dental pulp stem cells (hDPSCs). hDPSCs were cultured from freshly
Serum osteopontin predicts degree of hepatic fibrosis and serves as a biomarker in patients with hepatitis C virus infection.
Matsue, Y; Tsutsumi, M; Hayashi, N; Saito, T; Tsuchishima, M; Toshikuni, N; Arisawa, T; George, J
Testing null
Sequential application of steady and pulsatile medium perfusion enhanced the formation of engineered bone.
Correia, C; Bhumiratana, S; Sousa, RA; Reis, RL; Vunjak-Novakovic, G
Tissue Engineering: Part A null
Warren L Grayson et al.
Tissue engineering. Part A, 14(11), 1809-1820 (2008-07-16)
We describe a novel bioreactor system for tissue engineering of bone that enables cultivation of up to six tissue constructs simultaneously, with direct perfusion and imaging capability. The bioreactor was used to investigate the relative effects of initial seeding density
Mirjam Fröhlich et al.
Tissue engineering. Part A, 16(1), 179-189 (2009-08-15)
We report engineering of half-centimeter-sized bone constructs created in vitro using human adipose-derived stem cells (hASCs), decellularized bone scaffolds, and perfusion bioreactors. The hASCs are easily accessible, can be used in an autologous fashion, are rapidly expanded in culture, and