AB1551
Anti-Metabotropic Glutamate Receptor 1α Antibody, pain, CT
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
mGluR1alpha
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
rat, monkey, human
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... GRM1(2911)
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Neurotransmitters & Receptors
Immunohistochemistry: AB1551 can be used for immunocytochemistry using paraformaldehyde or paraformaldehyde/glutaraldehyde fixed tissue with light and electron microscopy. Cryostat and vibratome sections can be used with or without Triton X-100 treatment. Final concentrations recommended are 0.5-2.0 μg/mL.
The antibody has not been tested for use in immunoprecipitation. However, antibodies to the carboxy termini of other glutamate receptors are very effective in immunoprecipitation.
Optimal working dilutions must be determined by end user.
Description de la cible
Liaison
Forme physique
Stockage et stabilité
Remarque sur l'analyse
Cerebellar tissue sections or homogenates
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Not finding the right product?
Try our Outil de sélection de produits.
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
13 - Non Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable