Principaux documents
ABE542
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-YTHDF2
from rabbit, purified by affinity chromatography
Synonyme(s) :
YTH domain-containing family protein 2, CLL-associated antigen KW-14, High-glucose-regulated protein 8, Renal carcinoma antigen NY-REN-2
100 μG
429,00 €
429,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Changer de vue
100 μG
429,00 €
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
429,00 €
Date d'expédition estimée le22 avril 2025Détails
Devis pour commande en gros
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... YTHDF2(51441)
Description générale
La protéine 2 de la famille des protéines contenant un domaine YTH ("YTH domain-containing family protein 2", YTHDF2), aussi appelée "CLL-associated antigen KW-14", "high-glucose-regulated protein 8", et "renal carcinoma antigen NY-REN-2", est codée par le gène dénommé YTHDF2 ou HGRG8. YTHDF2 reconnaît spécifiquement les ARN contenant de la N6-méthyladénosine (m6A) et se lie à eux. La M6A est une modification présente dans des sites internes des ARNm et de certains ARNm non codants. De récentes études ont montré que YTHDF2 pourrait jouer un rôle important dans l'efficacité de l'épissage, de la transformation et de la stabilité des ARNm. De plus, il a été montré que YTHDF2 régule la stabilité des ARNm. Et dans le processus de liaison aux ARNm contenant de la m6A, il a été signalé que YTHDF2 se positionne au niveau des sites d'altération des ARNm, tels que les corps de traitement (corps P), ce qui provoque la dégradation des ARNm.
Immunogène
Peptide linéaire conjugué à de la KLH correspondant au positionnement des corps de traitement (corps P) des ARNm sur la protéine YTHDF2 humaine.
Épitope : Positionnement sur les corps de traitement (corps P) des ARNm.
Application
Analyse par western blotting : Une concentration de 15 µg/ml d'un lot représentatif a permis de détecter YTHDF2 dans du lysat de cellules HeLa WT et du lysat surexprimant YTHDF2 (Chuan He, Université de Chicago).
Analyse par immunocytochimie : Une dilution au 1/200e d'un lot représentatif a permis de détecter YTHDF2 dans des cellules HeLa (Chuan He, Université de Chicago).
Domaine de recherche
Épigénétique et fonction nucléaire
L'utilisation de cet anticorps anti-YTHDF2 a été validée en WB et IC pour la détection de YTHDF2.
Sous-domaine de recherche
Récepteurs nucléaires
Qualité
Produit évalué par western blotting sur du lysat de cellules C6.
Analyse par western blotting : Une concentration de 1,0 µg/ml de cet anticorps a permis de détecter YTHDF2 dans 10 µg de lysat de cellules C6.
Description de la cible
~62 kDa (poids observé). Une ou plusieurs bandes non caractérisées peuvent apparaître avec certains lysats.
Forme physique
Anticorps polyclonal de lapin purifié dans un tampon contenant de la Tris-glycine 0,1 M (pH 7,4), du NaCl 150 mM et 0,05 % d'azoture de sodium.
Produit purifié par affinité.
Stockage et stabilité
Stable pendant 1 an entre 2 et 8 °C à partir de la date de réception.
Autres remarques
Concentration : La concentration de chaque lot figure sur le certificat d'analyse.
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou tout autre document associé au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés aux activités de recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans toutefois s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'homme ou l'animal.
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Wuxun Lu et al.
The Journal of biological chemistry, 293(34), 12992-13005 (2018-07-07)
The internal N6-methyladenosine (m6A) modification of cellular mRNA regulates post-transcriptional gene expression. The YTH domain family proteins (YTHDF1-3 or Y1-3) bind to m6A-modified cellular mRNAs and modulate their metabolism and processing, thereby affecting cellular protein translation. We previously reported that
Angelica Benavides-Serrato et al.
Cancer letters, 562, 216178-216178 (2023-04-16)
A major mechanism conferring resistance to mTOR inhibitors is activation of a salvage pathway stimulating internal ribosome entry site (IRES)-mediated mRNA translation, driving the synthesis of proteins promoting resistance of glioblastoma (GBM). Previously, we found this pathway is stimulated by
Sarah N'Da Konan et al.
Retrovirology, 19(1), 4-4 (2022-02-02)
The recent discovery of the role of m6A methylation in the regulation of HIV-1 replication unveiled a novel layer of regulation for HIV gene expression. This epitranscriptomic modification of HIV-1 RNAs is under the dynamic control of specific writers and
Xinxia Wang et al.
International journal of obesity (2005), 42(11), 1912-1924 (2018-03-01)
N6-methyladenosine (m6A) modification of mRNA plays an important role in regulating adipogenesis. However, its underlying mechanism remains largely unknown. Using Jinhua and Landrace pigs as fat and lean models, we presented a comprehensive transcriptome-wide m6A profiling in adipose tissues from
Ruifan Wu et al.
Cell death & disease, 10(3), 171-171 (2019-02-23)
Embryonic stem cells (ESCs) and induced pluripotent stem cells (iPSCs) hold great promise for regenerative medicine, disease treatment, and organ transplantation. As the ethical issue of human ESCs and similarity of pig in human genome and physiological characteristics, the porcine