AB1570
Anti-GABA Transporter-1 Antibody, CT (a.a. 588-599)
Chemicon®, from rabbit
Synonyme(s) :
GAT-1
Produits recommandés
Source biologique
rabbit
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
monkey, feline, rat, human, mouse, rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
Adéquation
not suitable for Western blot
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... SLC6A1(6529)
Spécificité
Immunogène
Application
Note: AB1570 is not recommended for Western blot use. See AB1570W.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
Autres remarques
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3